주요 문서
S0800
Sigma-Aldrich
Sulfamerazine sodium salt
동의어(들):
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H11N4O2SNa
CAS Number:
Molecular Weight:
286.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
SMILES string
[Na+].Cc1ccnc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H11N4O2S.Na/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
BSFJGCCAXDCMOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Involved in characterization of chirosan membranes for the transport of drugs
품질
Contains residual methanol
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)