주요 문서
QBD11000
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H33F4NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
635.60
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
amine
ester
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C32H33F4NO8/c33-26-19-27(34)30(36)31(29(26)35)45-28(38)9-11-40-13-15-42-17-18-43-16-14-41-12-10-37-32(39)44-20-25-23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-8,19,25H,9-18,20H2,(H,37,39)
InChI key
WHOLLFBFIYSCEW-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®4-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)