분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C50H99BrN4O24/c51-49-50(56)53-1-3-57-5-7-59-9-11-61-13-15-63-17-19-65-21-23-67-25-27-69-29-31-71-33-35-73-37-39-75-41-43-77-45-47-79-48-46-78-44-42-76-40-38-74-36-34-72-32-30-70-28-26-68-24-22-66-20-18-64-16-14-62-12-10-60-8-6-58-4-2-54-55-52/h1-49H2,(
InChI key
CUORTMALVRPNBL-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Bromoacetamido-dPEG®₂₃-azide is can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.