주요 문서
QBD10996
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-NHS ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H68N2O18
CAS Number:
Molecular Weight:
937.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®12-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)