분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C42H65NO16/c44-41(45)9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-43-42(46)59-35-40-38-7-3-1-5-36(38)37-6-2-4-8-39(37)40/h1-8,40H,9-35H2,(H,43,46)(H,44,45)
InChI key
JYNHRDJTWNEGJE-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid is a novel Fmoc-protected amino acid containing a single molecular weight PEG (dPEG®) spacer arm. This reagent is used to introduce a hydrophilic, non-immunogenic spacer into a peptide (46.5 Å). Three different lengths of dPEG® allow precise control of spacing and hydrophilicity. Fmoc group can be removed, exposing the terminal amine, using piperidine as with standard peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.