About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H78N4O14S3
CAS Number:
Molecular Weight:
959.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Biotinylations
reactivity: gold reactive
reagent type: cross-linking reagent
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2SCC(C2N3)NC3=O)=O
InChI
1S/C42H78N4O14S3/c47-39(7-3-1-5-36-9-34-62-63-36)43-10-12-50-14-16-52-18-20-54-22-24-56-26-28-58-30-32-60-33-31-59-29-27-57-25-23-55-21-19-53-17-15-51-13-11-44-40(48)8-4-2-6-38-41-37(35-61-38)45-42(49)46-41/h36-38,41H,1-35H2,(H,43,47)(H,44,48)(H2,45,46,49
InChI key
LHDRNWLHXCGFBV-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Biotin-dPEG®11-lipoamide is designed to provide biotinylation of metallic (e.g., gold) surfaces for use in diverse life science and nanotechnology applications. The single molecular weight dPEG® spacer is 52.9 Å long. It is hydrophilic and non-immunogenic. The lipoic acid group forms two strong, stable dative bonds to metal surfaces per molecule.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.