분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)=O)[H]
InChI key
CRNALQPTUWXZDG-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL contains a 4-formyl benzamido group on one end of a 12-unit discrete (single molecular weight) PEG spacer arm and a reactive maleimide group on the other end. The maleimide group allows conjugation to a free sulfhydryl moiety. 4-formyl-benzamide is used to introduce an aldehyde group into a target molecule. The hydrophilic, non-immunogenic dPEG® spacer provides improved water solubility to the target molecule compared to spacers containing only hydrocarbons.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.