분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
폴리머 구조
shape: branched
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C106H202N6O50/c1-120-24-27-128-40-43-136-54-57-142-66-69-148-78-81-154-90-93-157-87-84-151-75-72-145-63-60-139-51-48-133-37-32-125-21-12-108-100(114)7-17-160-96-106(111-103(117)10-16-123-30-35-131-46-47-132-36-31-124-20-11-107-99(113)6-15-112-104(118)4
InChI key
NDEZSFRLBSRIHD-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.