주요 문서
P67609
Sigma-Aldrich
4-Pyridylcarbinol N-oxide
98%
동의어(들):
4-Pyridinemethanol N-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
mp
124-127 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8H,5H2
InChI key
ZJGXPKKVSNSGRJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)