주요 문서
P26783
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-5-isoxazolone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
155-158 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CC(=NO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(10-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
IHKNLPPRTQQACK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)