About This Item
Linear Formula:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
Beilstein:
1973746
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI key
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F
Flash Point (°C)
97 °C