주요 문서
MS101-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
MS101
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NB.61
설명
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
특징
electrode medium serpentine
BN/SiO2 coating
제조업체/상표
MS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
전극 크기
10 nm , chrome
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)