OFET 및 OPV 소재
자사는 탄소 나노소재, 전도성 폴리머, p형 및 n형 반도체 폴리머, 인쇄 전자제품용 잉크, 즉시 사용할 수 있는 전도성 기판, 자가 조립 재료, 소형 유기 분자와 같은 OFET 및 OPV 애플리케이션의 광범위한 소재를 제공합니다.
유기전계효과 트랜지스터
자사는 OFET에 사용되는 새로운 활성 소재를 만들기 위한 빌딩 블록뿐만 아니라 다양한 순도, 고성능 p형 및 n형 유기 반도체 소재와 잉크(소분자, 폴리머 포함), 유기 도체 및 유전체(dielectric material) 그리고 OFET에 사용되는 다양한 구성 요소를 제공합니다. 자사는 또한 반도체 소재를 적용하는 간단한 한 단계만 필요한 OFET의 빠른 프로토타이핑을 위한 일련의 조립식 전극을 제공합니다.
Products
- 백게이트
- 높은 채널 폭 대 길이(W/L) 비율
- 다양한 W/L 비율 장치가 있는 하나의 다이스
- 높은 신뢰성과 재현성
- 신뢰할 수 있는 옴원/배수 접촉
- 유전체 두께 및 장치 구성 선택
- 프로브 스테이션의 필요성없이 신뢰할 수 있는 패드 접점과 일치하는 시험 장비
유기 광전지
유기 광전지 기술은 혁신적인 소재와 최근 설계 최적화 혁신으로 인해 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 새로운 생산 공정은 저가의 태양 에너지 장치를 위한 가볍고 유연한 플라스틱 기판에 높은 처리량의 대량 인쇄를 채택하고 있습니다. OPV 성능의 진보는 공여체-수용체(DA) 폴리머 사용에 크게 기여해 왔습니다.
관련 제품 리소스
기사: PCBM-Based n-Type Semiconductors
기사: Development of Small Molecule Donors for Solution-Processed Organic Solar Cells
기사: Soluble Pentacene Precursors
기사: High-Purity Sublimed Materials for Organic Electronic Devices
안내책자: Material Matters Basics: Fundamentals of Organic Thin Film Solar Cells
기사: Organic Photovoltaics in IoT, Architecture, and Wearables