Merck
OLED & PLED Materials
유기발광다이오드(OLED)용 발광 소재
유기발광다이오드
유기발광다이오드(OLED)는 전하 수송과 발광 유기층으로 구성된 고성능 광전자 소자입니다. 전압이 가해지면 OLED의 이중 운반체 주입 시스템은 두 전극 사이의 전계발광 물질에 전자와 정공을 모두 공급하여 해당 장치에 사용된 유기 물질에 따라 특정 색상과 장치 성능을 가진 특징적인 전계발광을 생성합니다.
OLED의 두 가지 주요 등급은 소분자 기반 발광 다이오드와 폴리머 기반 발광 다이오드(PLED)를 포함합니다. 전형적인 이중 이종 구조의 소분자 OLED는 전극 사이에 끼워진 3개의 유기 층으로 구성됩니다. 음극과 양극에 인접한 유기층은 각각 전자수송층(ETL)과 정공수송층(HTL)입니다. 발광층(EML)은 일반적으로 적절한 호스트 재료(종종 HTL 또는 ETL 재료)에 분산된 발광 염료 또는 도펀트로 구성됩니다. PLED는 장치의 단일 용액 처리된 층에서 호스트, 방출제, 전하 수송 기능을 결합하는 발광 폴리머(LEP) 층이 있는 비교적 간단한 구조를 가지고 있습니다.
자세히 알아보기.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
자사는 승화된 소분자 발광체 및 도펀트, 발광 폴리머, 인광 및 형광 호스트 소재, 무기 및 승화된 유기 전자 수송(정공 차단) 소재, 정공 주입 및 정공 수송 소재, 열 활성화 지연 형광(TADF) 도펀트 및 감광 소재를 포함한 고순도, 최첨단 OLED 소재를 제공합니다.
또한 OLED 및 PLED 장치를 구성할 때 기판 및 전극으로 일반적으로 사용되는 다양한 무기(Au, ITO, LiF) 소재 및 기판의 제품군을 제공합니다. 자사의 혁신적인 LEP는 폴리(페닐렌 비닐렌)(PPV) 및 폴리플루오렌(PFO) 폴리머를 포함한 주요 화학 등급을 포함합니다.
관련 제품 리소스