M31651
4-Methylbenzyl cyanide
98%
동의어(들):
p-Tolylacetonitrile, α-Cyano-p-xylene, 4-Methylbenzyl cyanide, 4-Methylphenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
Beilstein:
1099645
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves