주요 문서
151572
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylacetonitrile
98%
동의어(들):
4-Nitrobenzyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
Beilstein:
388442
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
113-115 °C (lit.)
작용기
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
InChI key
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Nitrophenylacetonitrile was used in the preparation of cyanostilbene.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)