주요 문서
M25589
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-tetralone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
Beilstein:
972739
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
bp
171 °C/11 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)