주요 문서
L512672
Sigma-Aldrich
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-2-butanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12F3N
Molecular Weight:
155.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
Quality Level
SMILES string
FC(F)(F)CNC(C)CC
InChI key
WQZJSZUKKVQKEC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)