263508
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
97%
동의어(들):
((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)amine, (4-Trifluoromethylphenyl)methanamine, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)methylamine, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine, 4-(Trifluoromethyl)benzenemethanamine, p-(Trifluoromethyl)benzylamine
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
density
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
SMILES string
NCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChI key
PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter