주요 문서
KN8971300007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 300 MHz, L × camber × camber 7 in. × 25 μm × 38 μm
동의어(들):
897130-0007
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897130-0007
파라미터
300 MHz frequency
길이 × 챔버 × 챔버
7 in. × 25 μm × 38 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Attached polyethylene caps
  • OD 5 mm
  • Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)