주요 문서
JKA3100
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average MN 20,000, Silane
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
제품명
mPEG20K-Silane, average Mn 20000
양식
solid
분자량
average Mn 20000
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2014 (2013)