제품명
mPEG40K-MAL, average Mn 40,000
양식
solid
분자량
average Mn 40,000
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.6
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)