pack of 1 ea
케이블 길이
1800 mm
일반 설명
The Foot Switch is designed to work with Hamilton Microlab instruments. It is for applications where the user′s hands need to be free such as during an animal dosing experiment. The foot switch connects into the probe receptacle and sits on the ground. A simple press of the foot switch communicates with the pump and advances the programmed method.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.