주요 문서
HAM61615-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 18 × 1219 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
FEP
게이지 × 길이
18 × 1219 mm
튜빙 용적
1146 μL
피팅
1/4-28
적합성
suitable for (us with less than or equal to 1 mL syringes)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)