주요 문서
BAH182130000
SP Bel-Art® Plastic Spring Style Tubing Clamps
for tubing o.d., up to 5/16 in. (8 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
특징
for tubing o.d. up to 5/16 in. (8 mm)
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18213-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perfect for all flexible tubing, this positive-action, self-closing tube clamp opens by squeezing the handles together.
특징 및 장점
  • Chemical and stain-resistant
  • Made of Acetal plastic and stainless steel
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)