주요 문서
HAM242060
Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode
Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115604
NACRES:
NB.79
material
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
특징
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC/1x4 mm banana connector
Pt1000 temperature sensor
파라미터
-10-80 °C temp. range
직경
12 mm
침적 깊이
15 mm
pH
0-14
관련 카테고리
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)