주요 문서
HAM238400
Hamilton® Double Pore lab pH electrode
portable measurement, glass, S7 connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115604
NACRES:
NB.79
material
glass
single pore diaphragm
spear HF glass membrane
특징
autoclavable: no
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
portable measurement
파라미터
0-60 °C temp. range
직경
12 mm
침적 깊이
15 mm
pH
0-14
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)