주요 문서
HAM238000
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, S7 connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115604
NACRES:
NB.79
material
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
특징
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
파라미터
-10-100 °C temp. range
직경
12 mm
침적 깊이
15 mm
pH
0-14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)