주요 문서
GF26379489
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 1 mm, L 1000 mm
동의어(들):
ME307901
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 263-794-89
길이
1000 mm
직경
1 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)