주요 문서
02395
Supelco
Polyamide
6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
양식
beads
기술
LPLC: suitable
입자 크기
50-160 μm
용량
1.0 meq/mL
벌크 밀도
0.25 g/mL
적합성
suitable for column chromatography
분리 기술
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
InChI key
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)