주요 문서
GF24141776
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 790, L 200 m, filament diameter 0.012mm
동의어(들):
AR305779
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 241-417-76
길이
200 m
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)