주요 문서
E13830
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromocrotonate
75%, technical grade
동의어(들):
Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH=CHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
193.04
Beilstein:
1721388
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
75%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI key
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)