material
low-density polyethylene bottle
red polypropylene closure
wide-neck
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon WGW237PVENT
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
특징 및 장점
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.