material
natural bottle
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
WHEATON® W242824
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Opthalmic, IVD Kits, Other
특징 및 장점
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.