주요 문서
Z740943
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
포장
pack of 72 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
O.D. × L
15 mm × 125 mm
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)