주요 문서
DWKFDF130A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 250 mL
동의어(들):
FDF130A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
round clear PMP flask
특징
class A tolerance
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Azlon FDF130A
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
특징 및 장점
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)