주요 문서
DWKCPS0500P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, capacity 500 mL, class B
동의어(들):
CPS0500P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
material
polypropylene cylinder
특징
class B
graduated
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Azlon CPS0500P
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Offers increased stability especially when working in confined spaces
특징 및 장점
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)