주요 문서
Z370762
Sigma-Aldrich
Scienceware® Holdfast graduated cylinders with handle
volume 1000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F28461-1000
부피 측정 범위
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable polypropylene with double scale and stable octagon base. The handle provides a safe, solid grip for more controlled pouring from these large-sized cylinders.
법적 정보
Holdfast is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)