주요 문서
DWKBLP0125PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 125 mL
동의어(들):
BLP0125PGRAD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121818
NACRES:
NB.43
material
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
무균
non-sterile
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon BLP0125PGRA
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
특징 및 장점
Graduated write on panel
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)