D8208
1,4-Diacetylbenzene
99%
동의어(들):
1,1′-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1′-(1,4-Phenylene)diethanone, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, p-Acetylacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
C6H4(COCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
Beilstein:
1907515
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable