주요 문서
630241
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH≡CC6H3(CF3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4230 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
density
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C10H4F6/c1-2-6-3-7(9(11,12)13)5-8(4-6)10(14,15)16/h1,3-5H
InChI key
MAHIBRPXUPUAIF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
112.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44.44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)