주요 문서
D155624
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
98%
동의어(들):
Acetone ethylene acetal, Acetone ethylene ketal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
Beilstein:
102775
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)6-3-4-7-5/h3-4H2,1-2H3
InChI key
SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)