주요 문서
D101087
Sigma-Aldrich
1,3-Diethylurea
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5NHCONHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES string
CCNC(=O)NCC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI key
ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)