주요 문서
CLS998590
Pyrex® watch glasses
O.D. 90 mm
동의어(들):
Corning® 9985
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 9985-90
O.D.
90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)