주요 문서
CLS985025XX
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 59.0 mL
동의어(들):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
pack of 36 ea
case of 72
제조업체/상표
Corning 9850-25XX
용량
59.0 mL
직경 × 길이
25 mm × 150 mm
색상
clear
적합성
suitable for (plant culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)