material
glass
특징
class A
graduation
포장
case of 6 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7103-7
부피 측정 범위
7 mL, accuracy: 0.01 mL
길이
420 mm
용량
7 mL
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.