주요 문서
CLS630241L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 1,000 mL
동의어(들):
Corning® 63024
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
특징
subdivision 10.0 mL
제조업체/상표
Corning 63024-1L
tol. measuring range
6.0 mL
용적
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)