주요 문서
CLS6302125
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 125 mL
동의어(들):
Corning® 6302
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
플러그 크기
GP-3
마개 크기
22
제조업체/상표
Corning 6302-125
길이
301 mm
본체 지경
60 mm
크기
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)