주요 문서
CLS56401
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 1 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
borosilicate glass
long
마개 크기
8
무균
non-sterile
특징
class A
closure type ST stopper
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 5640-1
tol. measuring range
0.01 mL
용량
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)