주요 문서
CLS53201L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 1,000
동의어(들):
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
조인트
joint stopper8
설명
without hose connection
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5320-1L
부피 측정 범위
300-1,000 mL
용량
1,000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)